Learn More
Fisherbrand™ Calculadora solar de sobremesa
Código de producto. 11734416 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Calculadora de sobremesa, 12 dígitos
Calculadora de sobremesa, 8 dígitos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11734416 Calculadora de sobremesa, 12 dígitos cada uno
11863172 Calculadora de sobremesa, 8 dígitos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11734416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.15€
    27.45€ / paquete de 1
    Ahorro 2.70€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Instrucciones y paneles solares integrados
Esta unidad alimentada con energía solar se puede leer con cualquier tipo de luz.
Esta unidad alimentada con energía solar se puede leer con cualquier tipo de luz
  • Realiza cálculos en cadena
  • Teclas de gran tamaño con 12 dígitos, pantalla LCD de 1,9 cm, en ángulo para eliminar los reflejos
  • La unidad de 12 dígitos permite calcular números de hasta 999.999.999.999 y tan pequeños como 0,000000000001 sin utilizar notaciones científicas ni símbolos
  • La funda de plástico ABS resistente es ideal para uso en laboratorio
  • Los pies protegen la unidad de derrames
  • Dimensiones: 16,5 × 11,4 × 0,9 cm (L. x An. x Al.)
  • Peso: 0,113kg (4 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Calculadora de sobremesa, 12 dígitos
Tipo de pantalla Digital
Visualizar cotas 0,75 in
Teclado Teclas de tamaño grande
Modelo Indicador de 12 dígitos
Dimensiones (L x An) 6,5 x 4,5 pulg.
Altura (imperial) 0,18 in
Altura (métrico) 0,9 cm
Longitud (imperial) 6,5 in
Longitud (métrico) 16,5 cm
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 11,4 cm
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113,3 g
Fuente de alimentación Pila, solar
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso frecuente en el laboratorio
Incluye Panel solar integrado e instrucciones