Learn More
Fisherbrand™ Convertidor de repuesto para el desmembrador sónico modelo 120
Código de producto. 12931191 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Desmembrador sónico modelo 120
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12931191 Desmembrador sónico modelo 120 cada uno
1 options
Código de producto. 12931191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Convertidor de 20 kHz de repuesto para desmembrador sónico modelo 120
  • Convertidor de 20kHz
  • Para su uso con el desmembrador sónico modelo 120
Especificaciones
Tipo de producto Convertidor de repuesto
Descripción Convertidor de 20 kHz
Para utilizar con (equipo) Desmembrador sónico modelo 120
Cantidad de embalaje 1 unidad