Learn More
Fisherbrand™ Sonda con punta para desmembrador sónico modelo 505 y 705
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| amplitud | 120 μm máximo |
| Tipo de producto | Sonda |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 20 a 250 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,5 pulg |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,5 pulg |
| Diámetro (métrico) | 1,27 cm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para líquidos de tensión superficial baja |
| Para utilizar con (equipo) | Desmembrador sónico modelo 505/705 |
| Incluye | Sonda |
| Show More |