Learn More
Fisherbrand™ Carrito plegable para miniplataforma con ruedas
Código de producto. 11744406 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Plástico ABS, acero cromado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11744406 Plástico ABS, acero cromado cada uno
1 options
Código de producto. 11744406
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tres cuerdas elásticas
El carrito plegable para miniplataforma con ruedas Fisherband se pliega a un tamaño de compacto y está fabricado con plástico ABS de alto impacto con durabilidad de acero chapado en cromo.
El carrito plegable para miniplataforma con ruedas Fisherband se pliega a un tamaño de compacto y está fabricado con plástico ABS de alto impacto con durabilidad de acero chapado en cromo.
  • Capacidad de carga: 265 lb (120kg)
  • Fabricado en plástico ABS y acero cromado con plataforma antideslizante baja.
  • Elimina la elevación que requieren los carros de estante alto.
  • Ruedas con giro fácil para mayor maniobrabilidad.
  • El protector de plástico en los cuatro lados protege las paredes.
  • El mango de fácil agarre (87,6 cm (34,5 pulg) de altura) garantiza una sujeción firme.
  • Se pliega para su almacenamiento.
Información de órdenes
Peso: 15 lb (6,8kg)
Especificaciones
Tipo Carrito plegable para miniplataforma con ruedas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Material Plástico ABS, acero cromado
Para utilizar con (aplicación) Para el carro de plataforma para mover productos químicos, garrafón, papel de ordenador, cajas de llenado y equipos científicos; para el almacenamiento
Altura (métrico) Mango de 87,6 cm (34,5 pulg) de altura
Incluye Tres cuerdas elásticas, bloqueo de giro sencillo, protector de plástico en los cuadro lados
Longitud del estante (imperial) 25,5 in
Longitud del estante (métrico) 64,7 cm
Peso (imperial) 20 lb
Peso (métrico) 9 kg
Anchura (imperial) 17,75 in
Anchura (métrico) 45 cm