Learn More
Fisherbrand™ Mín./máx. Termómetro
Código de producto. 11892623 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11892623 De -10 °C a +200 °C cada uno
1 options
Product Code. 11892623
En stock
Add to basket
Add to basket
Alternativa segura a los termómetros de vidrio.
  • Resistente al agua y a los golpes
  • La sonda de acero inoxidable es resistente a la mayoría de ácidos, bases y disolventes
  • Leyendo actualizaciones cada segundo
  • Recuperación de la memoria de las lecturas de temperatura más alta y más baja, durante un período de 5 horas
  • Batería de óxido de plata incluida
  • Amplio intervalo de temperatura:
Specifications
Incluye Pila de óxido de plata
Longitud (métrico) 2.54 cm
Material Sonda de acero inoxidable
Resolución 0,1 De -20 °C a +200 °C
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 14 °F a 392 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +200 °C
Calibrated No
Exactitud ±1°
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 20.32 cm