Learn More
Fisherbrand™ Termómetro digital de vástago largo
Código de producto. 11799705 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11799705 De -50 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11799705
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Duradero y seguro, sin mercurio ni alcohol. Los termómetros digitales de vástago largo Fisherbrand son termómetros digitales resistentes y versátiles para leer suelos, o agitar y medir la temperatura de soluciones. También se pueden utilizar en incubadora
  • Exactitud: ± 1 °C
  • Pantalla grande y brillante de 6 mm (0,2 pulgadas)
  • Lee temperaturas de punto de fusión/congelación, calor de fusión, temperaturas superiores a 110 °C (230 °F)
  • La sonda de acero inoxidable es resistente a ácidos, bases y disolventes
  • Escala doble de temperatura: de - 50 °C a + 150 °C (de - 58 °F a + 302 °F)
  • Longitud del tubo: 20,3 cm; diámetro: 3 mm
  • Longitud total: 28 cm (11 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Para utilizar con (aplicación) Alimentos, gases, muestras, reactivos, baños de agua y semisólidos
Incluye Certificado trazable de la sonda de acero inoxidable, funda protectora, pila
Longitud de la sonda (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 280 mm
Longitud de la sonda (métrico) 20 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 11 pulg
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm