Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Jumbo para refrigerador/congelador con sonda sellada para botella
Código de producto. 11705863 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11705863 De -50°C a +70°C cada uno
1 options
Código de producto. 11705863
Edge
Includes
Certificado Traceable™, soporte articulado para mesa de laboratorio, ranura para montaje en pared, una pila alcalina AAA y tiras de Velcro™ y magnéticas para la instalación en cualquier superficie
Los termómetros digitales son perfectos para la monitorización de congeladores, baños de agua, termobloques, estufas microbiológicas y refrigeradores. El termómetro para refrigerador/congelador Jumbo monitorea con precisión la temperatura mediante un sensor con amortiguación de temperatura incluido.
Los frascos aíslan el sensor sellado frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador. El termómetro cumple todos los requisitos de termómetros de vacunas y termómetros de CDC.
  • Fácil visualización, jumbo de 1,5 in Los dígitos de 3,8 cm se pueden leer desde 30 pies. (9,1 metros)
  • Sensor y 10 pies. El cable de 3 m funciona con precisión incluso cuando ambos están bajo el agua
  • Funda de plástico de ABS resistente a productos químicos y de alto impacto
  • Disponibles con sonda sellada o sensor al descubierto
Lecturas de valores máximos/mínimos del registro
  • Triple pantalla que muestra simultáneamente la temperatura máxima, mínima y actual de la sonda junto con la temperatura ambiente
  • Monitorea las lecturas altas y bajas durante la noche, los fines de semana o cualquier período de tiempo.— Una ventaja significativa sobre los termómetros de vidrio de ''solo lectura de corriente''
  • El rango es -58° hasta +158 °F y -50° hasta +°70 C con una resolución de 0° y precisión de ±1 °C
Diseño superior para un funcionamiento seguro
  • La función de alarma alerta cuando la temperatura excede por encima o debajo un punto establecido
  • La alarma es programable en 1° incrementos
  • Su microcable de 3 metros (10 pies) permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
  • Las sondas de estado sólido eliminan la contaminación por mercurio en los refrigeradores
  • La sonda sellada se aloja en un frasco en miniatura lleno de glicol no tóxico; la solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y fármacos)
  • Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
Información de órdenes
Caja: 3,88 x 4,38 x 0,88 pulg (9,9 x 11,2 x 2,2 cm). La sonda de frasco sellada mide 2,5 x 6,4 cm (1 x 2,5 pulg). El sensor al descubierto mide 4,8 de diámetro x 19 mm de longitud (0,19 x 0,75 pulg).
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,87 x 3,8 x 4,38 pulg (2,2 x 9,9 x 11,2 cm)
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores, registras lecturas mín./máx.
Altura (imperial) 4,38 in
Altura (métrico) 11,2 cm
Incluye Certificado trazable, soporte abatible para mesa de laboratorio, ranura para montaje en pared, una batería alcalina AAA y Velcro™ y tiras magnéticas para fijar a cualquier superficie, con sonda para botella sellada
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 22 mm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 6,3 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113 g
Anchura (imperial) 3,8 in
Tipo de producto Termómetro de refrigerador/congelador
Longitud (imperial) 0,87 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Batería, tipo Alcalinas AAA
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 9,9 cm