Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placa caliente Isotemp™, ambiente a 540 °C, cerámica
Código de producto. 15353518 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Reino Unido/UE/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
15353518 Reino Unido/UE/CN cada uno
1 options
Código de producto. 15353518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.00€
    435.00€ / paquete de 1
    Ahorro 101.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Intervalo de agitación: De 50 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 7,25 x 7,25 pulg; Tipo de enchufe: UE, RU
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Tecnología avanzada
  • Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Protección automática en caso de exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
  • Incluye barra agitadora
Nota:
El tipo de enchufe es de tipo UE (230 V, no apto para tomas estándar de EE. UU.).
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Descripción Placa calefactora con agitación
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Longitud (imperial) 14 in
Tamaño 7,25 x 7,25 in
Altura (métrico) 9,7 cm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 540 °C
Altura (imperial) 3,8 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 20,8 cm
Longitud (métrico) 33 cm
Anchura (imperial) 8,2 in
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
tipo de tapón Reino Unido/UE/CN
Tamaño máx. del recipiente 4 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,25 x 7,25 in
Certificaciones/conformidad RoHS, cCSAus (modelo de 100 a 120 V), CE (modelo de 230 V)