Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Agitador de placa calefactora RT Advanced, 350 °C, cerámica, aluminio
Código de producto. 15326607 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Varios estilos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
15326607 Varios estilos cada uno
1 options
Código de producto. 15326607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00€
    906.00€ / paquete de 1
    Ahorro 194.00€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rango de agitación: 30 a 2000 rpm, Forma: Redonda, Tamaño: 5,5 in de diámetro, Carga máxima de muestra: 25 kg, Tipo de tapón: Varios estilos
El agitador de placa calefactora digital avanzado RT, elegante y de perfil bajo, ofrece control digital de temperatura y velocidad con una resolución °de temperatura de 0,1 C y un rango de velocidad de agitación de 30 a 2000 rpm. Elija su velocidad de calentamiento y disfrute de una excelente transferencia de calor gracias a la estructura completamente integrada del calefactor y una placa superior de aleación de aluminio con revestimiento de cerámica que también proporciona una excelente uniformidad y resistencia a la corrosión, al mismo tiempo que permite la supervisión óptima de los cambios de color en muestras o medios durante el funcionamiento.
Control preciso para obtener una precisión óptima
  • Control PID por microprocesador con comentarios
  • Temperatura LED digital y RPM pantalla (resolución de 0,1 °C para la temperatura)
  • Visualización de temperatura actual y establecida o velocidad de agitación al mismo tiempo
  • Rango de velocidad de agitación: 30 a 2000 rpm
  • En el caso de cambio de viscosidad, la función de retroalimentación mantiene la velocidad habitual
  • Rango de temperatura: Máx. °350 C / 662 °F
  • La velocidad de calentamiento se puede ajustar entre 0 y 100 % a intervalos de 1 %
Prácticas características que ofrecen flexibilidad
  • Configure el temporizador para que se inicie de inmediato, comience una cuenta atrás o se ponga en marcha cuando la placa superior alcance el punto de referencia deseado
  • Ajuste del límite de temperatura configurable por el usuario
  • Bloquee el teclado para mayor seguridad
    • Cuando se conecta a la unidad, cambia automáticamente al modo de sensor externo
    • Permite el control de la temperatura de la muestra cuando está en uso
    • Proporciona una muestra en tiempo real o la detección de temperatura del medio en la pantalla digital
  • Dos orificios roscados para varillas de soporte sujetan diversos tipos de dispositivos, como sensores de temperatura, termómetros, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más (la varilla de soporte y la pinza se venden por separado)
  • Sonda de temperatura incluida
Las características de seguridad ofrecen tranquilidad
  • El indicador de advertencia de calor superior se ilumina cuando se apaga y sigue conectado hasta que la placa superior alcanza la temperatura ambiente
  • Mecanismo de agitación de arranque suave que evita salpicaduras cuando se pone en marcha
  • Apagado automático cuando se excede la temperatura
  • Cable de alimentación desconectable
  • Pantalla transparente opcional que protege al usuario de salpicaduras
Diseño/Capacidad
  • Capacidad de agitación: 20 L (H2O )
  • Dimensiones de la placa superior: 140 mm / 5,5 in de diámetro
  • Material de la placa superior: Aluminio revestido de cerámica
  • Dimensiones generales (largo x ancho x alto): 290 x 161 x 100 mm / 11,42 x 6,34 x 3,94 in.
  • Material del cuerpo: Aluminio
  • Pantalla: LED digital (resolución 0,1C)
  • Potencia de calentamiento: 600 W
  • Carga máxima: 25 kg / 55,1 lb.
  • Eléctrico: 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Accesorios opcionales
  • Baño calefactor (n.º de cat. 11-676-269)
  • Escudo de seguridad transparente (n.º de cat. 11-676-270)
  • Varilla de soporte (n.º de cat. 11-676-271)
  • C-5, Soporte de abrazadera (N.º de cat. 11-676-276)
  • Abrazadera de 3 puntas (n.º de cat. 11-676-277)
  • Sonda de temperatura de clase A (PT100, 400 °C) (n.° de cat. 11-676-278)
Certifications
CE, cCSAus
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio con revestimiento de cerámica
Tensión 230 V
Incluye Conjunto de cables con distintos tapones
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de controlador PID, escala
Longitud (imperial) 11,42 in
Tamaño 5.5 in (Diám)
Altura (métrico) 100 cm
Temperatura (métrico) De 50 °C a 350 °C
máx. (imperial) De 122 °F a 662 °F
Temperatura ambiente De 50 °C a 350 °C (De 122 °F a 662 °F)
Altura (imperial) 3,94 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 161 cm
Longitud (métrico) 290 cm
Anchura (imperial) 6,34 in
Vataje 600 W
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón Varios estilos
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 30 a 2000 rpm