Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Placa calefactora, ambiente hasta °540 C, cerámica
Código de producto. 15313518 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
15313518 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 15313518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    292.00€ / paquete de 1
    Ahorro 82.00€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tamaño: 7,25 x 7,25 in, Tipo de enchufe: UE y Reino Unido
Disfrute de una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. Disponibles en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada:
  • Acoplamiento magnético fuerte
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP diseñado para proteger contra quemaduras accidentales con pantalla prominente cuando la superficie de calentamiento está por encima de 50 °C (122 °F)
  • Protección automática en caso de exceso de temperatura
Diseño flexible y robusto:
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
  • Enchufe para la UE y el Reino Unido
Certifications
cCSAus (modelos de 100-120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Garantía
Tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa calefactora
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 7,25 x 7,25 in
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 540 °C
Altura (imperial) 3,8 in
Longitud (imperial) 14 pulg
Anchura (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 9,7 cm
Longitud (métrico) 36 cm
Anchura (métrico) 20,8 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
tipo de tapón Reino Unido/UE/CN
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente