Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de sala/refrigerador/congelador
Código de producto. 12712277 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
12712277 De -50°C a +70°C cada uno
1 options
Código de producto. 12712277
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con pantalla de congelador/temperatura ambiente.
  • Ajuste de alarma de temperatura alta/baja
  • Memoria de temperatura máx./mín.
  • Sensor para refrigerador resistente al agua
  • °DO/° Intercambio F
Especificaciones:
  • Intervalo de medición:
    • -10° hasta +50 °C/14° a 122 °F (temperatura ambiente)
    • -50° hasta +70 °C/-58° hasta +158 °F (temperatura del refrigerador/congelador)
  • Tamaño de la pantalla: 26 x 12 mm
  • Tamaño del producto: 63 x 48 x 12 mm
  • Longitud del cable del sensor: 1000 mm
  • Batería: 1,5 V, tamaño A76 o equivalente x 1 ud.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 63 x 48 x 12 mm
Visualizar cotas 26 x 12 mm
Longitud (métrico) 8 cm
Longitud del cable (métrico) 1000 mm
Material Plástico
Tipo de sonda Resistente al agua.
Tipo de producto Termómetro de sala/refrigerador/congelador
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) Temperatura ambiente: De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F); temperatura de frigorífico a congelador: De -58° a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated No
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 6 cm