Includes
Sonda de termómetro externa con reborde tipo K con cable de 122 cm, correa de mano y batería de 9 V.
Enviro-Meter™ multifunción Fisher Scientific™ funciona como medidor de luz y anemómetro, medidor de humedad y termómetro.
- La caja ligera y compacta permite usarlo con una sola mano.
- La pantalla LCD brillante permite una fácil lectura.
- El botón de retención HOLD captura las lecturas para registrar los resultados.
- El botón MÁX./MIN. muestra la lectura más alta y más baja en cualquier período de tiempo.
Especificaciones
- Intervalo de RH: 10,0 a 95,0% de humedad relativa
- Resolución de RH: 0,1% de humedad relativa
- Precisión de RH: ± 4 % HR por debajo del 70 %, ±(4 % de lectura +1,2% HR) por encima del 70 %
- Rango de temperatura de la sonda: De -100 ° a 1300 °C (de -148 ° a 2372 °F)
- Resolución de temperatura de sonda: 0,1° (°C y °F)
- Exactitud de la temperatura de la sonda: ± (1 % de la lectura +1 °C)
- N.º de sondas: una sonda de ambiente interna
- Valores de temperatura ambiente: De 0° a 50 °C (de 32° a 122 °F)
- Resolución de temperatura ambiente: 0,1 °
- Precisión de temperatura ambiente: ± (1 % de la lectura +1 °C)
- Intervalo de velocidad del aire: de 0,40 a 30 m/s., de 1,4 a 108 km/h, de 80 a 5910 pies/min., de 0,9 a 67 millas por hora, de 0,8 a 58,3 nudos (millas náuticas por hora)
- Resolución de velocidad del aire: 0,1 m/s, 0,1 km/h, 1 ft/min, 0,1 mph, 0,1 kn
- Precisión de velocidad del aire: ±3 o 4 % de la escala completa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Enviro-Meter |
| Exactitud (lux) | ± 5 % de la lectura y ± 8 dígitos |
| Incluye | Sonda de termómetro externa con reborde tipo K con cable de 122 cm, correa de mano y batería de 9 V. |
| Intervalo (pie candela) | 0 204.0 FC, 170 a 2000 FC |
| Intervalo (Lux) | De 0 a 20 000 lux, de 1800 a 20 000 lux |
| Resolución (Lux) | 1 lux |
| Peso (métrico) | 170g |
| Pantalla | LCD |