Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con tubo de acero inoxidable y pantalla LCD de 0.375 pulg
Código de producto. 11709725 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
± 0,3 °C
± 1 °C
Certificaciones/conformidad:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Exactitud Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
11709725 ± 1 °C ISO 17025, A2LA, NIST cada uno
11739725 ± 0,3 °C DNV, ISO 17025, A2LA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11709725
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Los termómetros digitales Fisher Scientific™ con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
  • Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
  • Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
  • Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
  • Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,15 in
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas de soluciones viscosas y pegajosas de semisólidos
Incluye Batería de óxido de plata, sonda de acero inoxidable
Longitud de la sonda (imperial) 5,25 in
Longitud (métrico) 165 mm
Longitud de la sonda (métrico) 13,3 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28 g
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 6,5 in
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm