Learn More
Fisherbrand™ Medidor digital de punto de fusión
Determines melting points for up to three samples simultaneously
Descripción
Descripción
El nuevo y mejorado aparato de punto de fusión digital de la serie IA9000 ofrece un método sencillo para medir los puntos de fusión de las muestras sin sacrificar la exactitud; la resolución de temperatura se encuentra dentro de los 0.1 °C. Es ideal para diversos tipos de usuarios, al haberse diseñado ergonómicamente para garantizar una visualización cómoda para todo el mundo, con una altura de brazo de extensión ajustable y un cabezal de visualización que se puede girar para adaptarse a cada usuario. Como ayuda visual, el cabezal de visualización contiene una lupa que ofrece 8 aumentos. El aparato de punto de fusión dispone de un teclado de membrana con menús fáciles de utilizar. Como comodidad adicional, el brazo de extensión se retrae completamente y se puede plegar perfectamente dentro de la unidad, por lo que esta se puede almacenar en posición plana para ahorrar espacio. Los modelos de aparato de punto de fusión IA9200 e IA9300 ofrecen la opción de almacenar de 500 a 1000 determinaciones de punto de fusión y se pueden conectar a una impresora.
Rendimiento
  • Teclado de membrana con menús sencillos para un uso intuitivo
  • Los controles con botones de pulsación se han colocado adecuadamente para garantizar que se puedan registrar las temperaturas sin perder de vista la muestra
  • El microprocesador digital con resolución de ± 0.1 °C proporciona un calentamiento rápido y un control de la temperatura exacto
  • Las muestras en tres tubos capilares se pueden visualizar simultáneamente
  • Se suministra con paquete de 50 tubos capilares
Seguridad y comodidad
  • Tres pitidos sonoros indican que la temperatura del horno está estable y lista para la muestra
  • El brazo ajustable con lupa de visualización se puede plegar en la unidad
  • Objetivo ajustable para enfoque nítido
  • Cabezal de visualización giratorio y protector ocular de seguridad para proteger contra reflejos y zonas calientes
  • Luz integrada y lupa de visualización con 8 aumentos de ángulo amplio, para que se puedan visualizar las tres muestras sin fatiga ocular
  • Las unidades las puede calibrar el usuario en su instalación o el fabricante u organización de servicio. Si la calibración la realiza el usuario, se necesita un kit de calibración
  • Procedimiento de calibración mejorado mediante el uso de una tecla de calibración
Especificaciones
  • Procesador de 32 bits
  • Admite tres tubos capilares de hasta 2 mm de D.E. (almacenamiento para paquete de 100)
  • Retirada de guía de tubos para la limpieza y el uso de dedo frío
  • Objetivo de 40 mm de diám. (aumento de 8X) extraíble y con enfoque ajustable
  • Escala de temperatura del horno desde ambiente hasta 400 °C
  • Resolución de temperatura: C
  • Exactitud: 1 %
  • Teclado de membrana con 13 teclas
  • Selección de velocidad de refrigeración
  • Velocidad de rampa rápida de 10 °C/minuto
  • Horno iluminado con LED blanco
  • Pantalla (LCD de 2 filas de caracteres con retroiluminación)
  • Peso: 5.5 lb
  • Dimensiones: 35.5 x 20 x 8 cm
Modelo IA9100 con velocidad de rampa fija
  • Programe con rapidez mediante las teclas ARRIBA y ABAJO
  • Capacidad de memoria de fusión de 4 x 1
  • Utilice la tecla RAMPA para establecer una velocidad de la rampa de 1 °C o 10 °C por minuto
Modelo IA9200 con velocidad de rampa programable
  • Incluye todas las características del modelo estándar (arriba)
  • Batería Nicad para memoria de reserva y reloj
  • Salida para PC
  • Salida para impresora
  • Salida USB para unidad flash
  • Velocidad de rampa entre 0.2 ° y 10 °C/min en incrementos de 0.1 °C
  • Añade números de lote (asignados automática o manualmente) con fecha y hora
  • Incluye puerto RS-232-C para ordenador o impresora (12-144-58 se adquieren por separado)
Modelo IA9300 con inicio y finalización de registro
  • La memoria de temperatura de fusión de seis posiciones registra los puntos de inicio y finalización de cada una de las tres muestras analizadas
  • Velocidad de rampa preprogramada de 1°C/min, además de programación de velocidad de rampa variable de 0.2 °C a 10 °C/min en incrementos de 0.1°C
  • La memoria integrada almacena hasta 500 lotes individuales
  • Capacidad de memoria de fusión de 3 x 2
  • Función de fecha y hora
  • Salida para PC
  • Salida para impresora
  • Salida USB para unidad flash
  • La tecla de selección de tubos alterna entre tubos de muestras; los LED indican la selección del tubo
  • Incluye puerto RS-232-C para ordenador o impresora
Service Plan
Acuerdo de servicio disponible.
Compliance
Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense
Garantía
Acuerdo de servicio disponible.