Learn More
Fisherbrand™ Asta de copa para desmembrador sónico modelo 120
Código de producto. 12991181 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
Asta de copa de 3,8 cm (1,5 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) Tamaño de la unidad
12991181 Asta de copa de 3,8 cm (1,5 pulg) cada uno
1 options
Código de producto. 12991181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1029.42€
    755.40€ / paquete de 1
    Ahorro 274.02€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asta de copa de 3,8 cm (1,5 pulg) de diámetro para desmembrador sónico modelo 120 Procese las muestras indirectamente para evitar la contaminación cruzada.
El asta de copa Fisher Scientific™ para desmembrador sónico modelo 120 se utiliza para el procesamiento indirecto de tubos o viales individuales sellados.
  • Accesorio para someter a ultrasonidos de forma indirecta para procesar las muestras de una en una
  • Evita la contaminación cruzada.
  • Elimine las salpicaduras y los aerosoles.
  • Incluye: asta de copa de 3,8 cm y soportes para tub
Especificaciones
Tipo de producto Asta de copa
Diámetro (imperial) Asta de copa de 3,8 cm (1,5 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Perfecta para el procesamiento indirecto de tubos o viales individuales sellados
Para utilizar con (equipo) Desmembrador sónico modelo 120
Admite 1 tubo de muestra
Incluye Soporte para tubos de 1,5 ml