Learn More
Fisherbrand™ Sistema de adquisición de datos por ordenador para barómetro digital
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Realice un seguimiento de los resultados de termómetros, higrómetros, barómetros, medidores de luz, anemómetros, manómetros, oxígeno disuelto, conductividad y mucho más. El sistema de adquisición de datos por ordenador Fisherbrand™ para barómetro digital sirve para su uso con el barómetro digital Fisherbrand™ Traceable™.
- Permite capturar datos simultáneamente de hasta ocho medidores Traceable™ exclusivos y enviarlos directamente por correo electrónico a cualquier smartphone u ordenador
- Capture permanentemente las lecturas; realice un seguimiento de los resultados
- Las lecturas se guardan en un archivo que se puede ver e imprimir en ese formato, o bien se puede mezclar en un formato de informe u hoja de cálculo
- Los datos se siguen recopilando en segundo plano incluso cuando el usuario trabaja con otros programas de software
- La alarma audible/visual 24/7 recuerda al usuario que compruebe los datos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de adquisición de datos por ordenador |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Software Type | Sistema de adquisición de datos por ordenador |
| Incluye | CD, cable de 1,83 m (6 pies) |
| Para utilizar con (aplicación) | Realiza un seguimiento de los resultados de termómetros, higrómetros, barómetros, medidores de luz, anemómetros, manómetros, oxígeno disuelto, conductividad y mucho más |
| Para utilizar con (equipo) | Barómetro digital Fisherbrand™ Traceable™ |
| Longitud del cable (imperial) | 6 ft. |