Learn More
Fisherbrand™ Termómetro compacto con sonda
Código de producto. 12363037 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
12363037 De -50 °C a +300 °C cada uno
1 options
Código de producto. 12363037
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro con sonda de acero inoxidable.
  • Retención de datos
  • °DO/° Intercambio F
  • Ajuste de alarma de temperatura alta/baja
  • Con temporizador
Especificaciones
  • Rango de medición: -50° hasta +°300 C/-58° hasta +572 °F
  • Batería: 1,5 V tamaño AAA x 1 pieza
  • Rango de tiempo: 99 horas 59 segundos
  • Tamaño de la pantalla: (36 x 16 mm) x 2
  • Longitud de la sonda: 15 cm
  • Diámetro de la sonda: 0,04 mm
  • Longitud del cable de la sonda: 100 cm
  • Tamaño del producto: 65 x 97 x 20 mm
Especificaciones
Diámetro de la sonda (métrico) 0,04 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 65 x 97 x 20 mm
Visualizar cotas (36 × 16 mm) × 2
Longitud (métrico) 8 cm
Longitud del cable (métrico) 100 cm
Longitud de la sonda (métrico) 15 cm
Material Plástico
Tiempo de medición 99 horas 59 segundos
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58 °F a +572 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 6 cm