Learn More
Fisherbrand™ Cepillos con mango antiestáticos Static-Away™
Código de producto. 11794346 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cepillo (métrico):
2,54 cm
5,08 cm
7,62 cm
Longitud del mango (métrico):
12,7 cm
15,24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cepillo (métrico) Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
11794346 5,08 cm 12,7 cm cada uno
11784346 2,54 cm 12,7 cm cada uno
11704356 7,62 cm 15,24 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11794346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.60€
    27.12€ / paquete de 1
    Ahorro 4.48€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados con los pelos más suaves para evitar causar arañazos
  • Elimine las cargas estáticas mediante el cepillado
  • Mango de material compuesto conductivo
  • Los mangos largos permiten el acceso a lugares difíciles
  • Elimina la posibilidad de tocar con la mano
  • Peso: <1 oz (28,3 g)
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo antiestático
Material de las cerdas Fibras sintéticas
Color-coded N.º
Material del mango Compuesto conductor
Tipo de mango Antiestático
Tipo de punta Recto
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpiar el polvo de balanzas, cubetas, portaobjetos de microscopios, componentes ópticos y pantallas de ordenadores/instrumentos; diseñado con los pelos más suaves disponibles para evitar arañazos
Longitud del cepillo (imperial) 2 in
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del cepillo (métrico) 5,08 cm
Longitud del mango (métrico) 12,7 cm
Peso (imperial) 0,5 oz
Peso (métrico) 14,17 g