Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de varilla analógicos neumáticos
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
Includes
- Una varilla de soporte de 9/16 pulg de diámetro x 10 pulg de longitud Manguera de aire de cuatro pies con racores dobles para la conexión al suministro de aire
- La válvula de aguja permite la variación de la velocidad de mezcla
- El silenciador especial garantiza un funcionamiento más silencioso
- Los modelos reversibles tienen motores que se pueden ajustar para que giren en cualquier dirección conectando la línea de suministro de aire al puerto derecho para rotar en sentido contrario a las agujas del reloj o en el puerto izquierdo para rotar en el sentido de las agujas del reloj
- Se pueden utilizar con productos químicos inflamables para la mezcla a prueba de explosiones
Order Info
Eje, hélice, soporte y abrazadera disponibles por separado
Specifications
Specifications
| Velocidad | 10.000 rpm |
| Capacidad | 10 L |
| Pantalla | Analógico |
| Tensión | 0/1 V |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 0,95 cm |
| Altura (imperial) | 7 in |
| Altura (métrico) | 18 cm |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Caballos de fuerza | 0,3 |
| Show More |