Learn More
Fisherbrand™ ™ Depósito de electrodo de acumulación - Sin mercurio
Código de producto. 11570124 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1 x 2 x 3,75 pulg (25,4 x 50,8 x 95,2 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11570124 1 x 2 x 3,75 pulg (25,4 x 50,8 x 95,2 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 11570124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    21.29€ / paquete de 1
    Ahorro 7.41€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sello reductor para usar con electrodos de 6,4 mm de diámetro
Depósito, electrodo; Fisher Scientific accumet; almacena un electrodo en una solución de remojo adecuada; Oval, frasco de polietileno; sellado a prueba de fugas; 2,5 x 5,1 x 9,5 cm (L x An x Al)
Depósito, electrodo; Fisher Scientific accumet; almacena un electrodo en una solución de remojo adecuada; Oval, frasco de polietileno; sellado a prueba de fugas; 2,5 x 5,1 x 9,5 cm (L x An x Al)
  • Almacena el electrodo individual en una solución de remojo adecuada, sin vasos de precipitados secos ni derrames desordenados
  • Mantiene los electrodos acondicionados y listos para su uso
  • Frasco ovalado de polietileno de 2,5 × 5,1 × 9,5 cm (L × An × Al)
  • El tapón incluye juntas tóricas adicionales para usar con cualquier electrodo de 6 mm, 10 mm o 12 mm de diámetro
  • La junta tórica proporciona un sellado a prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Electrodo
Tipo Depósito de almacenamiento
Incluye Junta reductora
Material Polietileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1 x 2 x 3,75 pulg (25,4 x 50,8 x 95,2 mm)
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25,4 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Altura (imperial) 3,75 pulg
Altura (métrico) 95,2 mm