Learn More
Fisherbrand™ ™ Sondas automáticas de compensación de temperatura Accumet - Mercurio - libre
Código de producto. 10236064 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
0,25 in Teléfono
Mini-Teléfono
Material:
Acero inoxidable
acero inoxidable 316
Para utilizar con (equipo):
Accumet modelo AP63, AP62 y AP61
Medidor portátil AP y AP Accumet
Medidores de sobremesa accumet AB, AR, XL, Basic
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Material Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10236064 Mini-Teléfono acero inoxidable 316 Medidores de sobremesa accumet AB, AR, XL, Basic 1 PCS
11530234 0,25 in Teléfono Acero inoxidable Medidor portátil AP y AP Accumet cada uno
11540234 Mini-Teléfono Acero inoxidable Accumet modelo AP63, AP62 y AP61 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10236064
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para accumet™ medidores de banca.
Para su uso con medidores accumet
  • Temperatura de solución de señal al medidor para compensación automática
  • Permitir lectura de temperatura con medidores que tengan esta característica
  • Las sondas para accumet AP medidores portátiles en serie tienen conector impermeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Medidores de sobremesa accumet AB, AR, XL, Basic
Material acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 100°C
Tipo ATC
Tipos de conector Mini-Teléfono
Longitud del cable (métrico) 0,9 m