Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro resistente al agua con 300 memorias
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
- Temporiza hasta 10 horas con una resolución de 0,01 de un segundo y precisión de 0,001 %
- Proporciona funciones de cronómetro: Acción única, tiempo de entrada/salida, temporización continua, división acumulativa, división de intervalo, 300 memorias y tiempos de alarma de cuenta regresiva programables repetitivos
- La pantalla de tres líneas muestra simultáneamente el tiempo de funcionamiento, parcial-acumulativo y parcial-intervalo
- La unidad recupera 300 memorias y visualiza los números de muestra del uno al 300
- Proporciona funciones de repetición de temporización de alarma con cuenta atrás
- Las características también incluyen funciones de marcapasos, recorrido y cálculos de velocidad
- Muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, así como AM/PM, fecha y día de la semana.
- Dimensiones: 3 x 2,5 x 0,88 in. (7,6 x 6,4 x 2,2 centímetros)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cronómetro resistente al agua |
| Intervalo de tiempo | 10 h |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 1e-005 |
| Resolución | 0,01 s |
| Pantalla | LCD |
| Material | Plástico ABS |
| Batería, tipo | Óxido de plata |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3 x 2,12 x 0,87 pulg. (1,62 x 5,38 x 2,20 cm) |
| Longitud (imperial) | 3 in |
| Show More |