Learn More
Fisherbrand™ Accesorio para homogeneizador portátil 150 y 850, sondas de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Tipo de producto | Sonda |
| Tamaño de partículas | Fina |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 0,25 a 30 ml |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 7 mm |
| Longitud de la sonda (imperial) | 4,5 in |
| Longitud de la sonda (métrico) | 115 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo inferior | Dientes de sierra |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador portátil 150 y homogeneizadores 850 |