Learn More
Thermo Scientific™ Soportes Finnpipette™
Description
Disfrute de un almacenamiento seguro y práctico para pipetas manuales y electrónicas con los soportes Thermo Scientific™ Finnpipette™. Las alternativas disponibles incluyen opciones para soporte único, soporte F, soporte múltiple, multicanal y carrusel.
Soporte-F Finnpipette
- Alberga seis pipetas
- Resistente estructura de barra cruzada con ranura para cada micropipeta para un almacenamiento seguro.
- Apto para modelos monocanal y multicanal.
Soporte para micropipetas multicanal Finnpipette
- Soporte multiposición.
- Puede contener cualquier micropipeta multicanal Finnpipette.
- La micropipeta se puede guardar en posición vertical u horizontal.
- Tamaño reducido
Soporte tipo carrusel Finnpipette
- Giratorio y portátil.
- Tapa transparente que protege las micropipetas de la contaminación.
- Se suministra con tres adaptadores para pipetas electrónicas Finnpipette Novus y cinco adaptadores para micropipetas manuales Finnpipette.
Soporte Finnpipette Novus
- Para un cómodo almacenamiento de las pipetas electrónicas Finnpipette Novus.
- Se adapta tanto a modelos Finnpipette Novus monocanal como multicanal con facilidad.
Specifications
Specifications
| Color | Gris |
| Admite | 6 pipetas manuales |
| Posiciones | 6 |
| Tipo de producto | Soporte para pipetas |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.