Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ F2 GLP
Código de producto. 11773027
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1000 μl
De 10 a 10 000 μl
De 2 to 1000 μl
de 1 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 SET
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11773027 De 2 to 1000 μl 1 set
11835850 de 1 a 1000 μl 1 SET
11845850 De 0,2 a 1000 μl 1 PCS
11855850 De 10 a 10 000 μl 1 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11773027 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4701070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00€
    738.90€ / 1 sets
    Ahorro 531.10€
    41% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido con pipetas Finnpipette F2 de alto rendimiento que ofrecen la máxima fiabilidad y comodidad.
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Pipeteo de laboratorio correcto) ofrece unas pipetas duraderas y de alto rendimiento Finnpipette F2 que ofrecen la máxima fiabilidad y comodidad. Las pipetas F2 poseen características únicas, como el mecanismo AVG (Advanced Volume Gearing) de ajuste del volumen avanzado y el tamaño superior del visor, que aumenta la comodidad y la fiabilidad.
Características:
  • Mecanismo de ajuste del volumen avanzado con exactitud y precisión.
  • Totalmente esterilizable en autoclave para mayor protección.
  • Expulsor de puntas de pulsación suave que permite expulsar las puntas con una fuerza mínima.
  • Amplio indicador que mejora la ergonomía de visión.
  • Muy poco esfuerzo para pipetear.
El kit 1 incluye:
  • Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 1 a 1000 μl:
    • Finnpipette F2
    • 1-10 μl
    • 10-100 μl
    • 100-1000 μl
  • Puntas Flex: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
  • Soporte F
  • Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
  • Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 2 incluye:
  • Cuatro pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 a 1000 μl:
    • Finnpipette F2
    • 0,2-2 μl
    • 2-20 μl univ
    • 20-200 μl
    • 100-1000 μl
  • Puntas Flex: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
  • Soporte F
  • Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
  • Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 3 incluye:
  • Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 10 000 μl:
    • Finnpipette F2
    • 10-100 μl, 100-1000 μl
    • 1000-10.000 μl
  • Puntas Flex: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24, soporte F-stand
  • Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
  • Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 4 incluye:
  • Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 20 a 1000 μl:
    • Finnpipette F2
    • 2-20 μl, 20-200 μl
    • 100-1000 μl 
  • Puntas Flex: (2) 200 μl, 10 x 96; 100-1000 μl, 10 x 96
  • Soporte F
  • Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
  • Paquete de muestra de depósito de reactivos
Información para pedidos:
El kit contiene muestras de Finntip Flex, las puntas tradicionales más avanzadas, que apenas requieren esfuerzo de acoplamiento y expulsión. La guía de las buenas prácticas de pipeteo contiene información completa sobre pipeteo, desde la elección del tipo adecuado hasta instrucciones de descontaminación detalladas.
Garantía: 5 años, con registro vía web.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas Flex: 200, 1000
Descripción Finnpipette F2 GLP Kit 4: 2-20 μl, 20-200 μl y100-1000 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Surtido
Modelo F2
Línea de productos Finnpipette™ F2
Tipo Kit GLP
Volumen (métrico) De 2 to 1000 μl