Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ F1
Código de producto. 15591925
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
16
Color:
Amarillo
Morado
Naranja
Rosa
Turquesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Color Tamaño de la unidad
15591925 De 30 a 300 μl 8 Naranja cada uno
15561925 De 1 a 10 μl 8 Rosa cada uno
15571925 De 5 to 50 μl 8 Amarillo cada uno
15501935 De 1 a 10 μl 12 Rosa cada uno
15511935 De 5 to 50 μl 12 Amarillo cada uno
15531935 De 30 a 300 μl 12 Naranja cada uno
15541935 De 1 a 10 μl 16 Morado cada uno
15551935 De 5 to 50 μl 16 Turquesa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15591925 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4661030N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    989.01€ / paquete de 1
    Ahorro 565.99€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Disfrute de la comodidad ergonómica y del rendimiento óptimos de estas pipetas multicanal F1. Puede elegir diferentes puntas de pipeta Finntip, disponibles en modelos de 8, 12 o 16 canales, para lograr resultados óptimos.
Las pipetas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 son la opción perfecta para su laboratorio gracias a su rendimiento y ergonomía. Puede elegir diferentes puntas de pipeta Finntip, disponibles en modelos de 8, 12 o 16 canales, para lograr resultados óptimos.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° –cómodo para usuarios zurdos y diestros–, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μ y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Finntip 300, Filtro 300, Flex 300, Filtro Flex 300
Descripción Finnpipette F1
Color Naranja
Número de canales 8
Volumen (métrico) De 30 a 300 μl
Incrementos 1μL