Learn More
Portaobjetos para microscopio de vidrio con bordes esmerilados con precisión
Código de producto. 12302158
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
52 mm
Dimensiones (L x An):
76 x 52 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Anchura (métrico) Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12302158 52 mm 76 x 52 mm paquete de 50
1 options
Product Code. 12302158 missing translation for 'mfr' Brand Not Defined missing translation for 'supplierNo' MNK130060P
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Envasados con tejido para proteger superficies de vidrio. Los portaobjetos para microscopio de vidrio con bordes esmerilados Scientific Glass Labs™ se utilizan mejor con secciones grandes.
Con bordes esmerilados con precisión. Envasados con tejido para proteger superficies de vidrio. Para su uso con secciones de gran tamaño.
Specifications
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 52 mm
Edges Esmerilado con precisión
Grosor (métrico) De 1,2 a 1,5 mm
Cantidad 50/Paq.
Dimensiones (L x An) 76 x 52 mm