Learn More
Globe Scientific Pipetas de transferencia de punta fina
Código de producto. 31923020 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1.5 mL
5 mL
5.8 mL
8.7 mL
Gotas/ml:
45
50
60
Tipo de empaquetado:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 8 Pk/Cs.
400/Pk., 10 Pk/Cs.
400/Pk., 8 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Envueltos individualmente, 400/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 3200
paquete de 400
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Gotas/ml Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
31923020 5 mL 50 250/Pk., 8 Pk/Cs. paquete de 2000
31923677 1.5 mL 50 400/Pk., 8 Pk/Cs. paquete de 3200
31923766 1.5 mL 50 Envueltos individualmente, 400/Cs. paquete de 400
31923574 1.5 mL 50 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 500
31923298 5.8 mL 60 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923576 5.8 mL 60 Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923623 5.8 mL 60 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31923571 5.8 mL 50 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31924091 5.8 mL 50 Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31924060 5.8 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31923747 5 mL 50 Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31922708 5 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31923568 8.7 mL 45 400/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 31923020 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 134070
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pipetas de transferencia de punta fina son ideales para dispensar pequeños volúmenes, cargar hemocitometros y transferir líquido hacia y desde placas de varios pozos.
  • Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Embalaje: Las pipetas de transferencia no estériles de Globe Scientific vienen empaquetadas en una caja dispensadora única. Esta caja práctica es pequeña y compacta, ideal para uso en la mesa. El panel frontal articulado se abre para un acceso rápido a las pipetas y puede cerrarse cuando no se usa para mantener el contenido limpio.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3.2 mL
Calibrado No
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 50
Graduado No
Longitud (imperial) 6 in
Tipo de empaquetado 250/Pk., 8 Pk/Cs.
Color Natural
Volumen (métrico) 5 mL
Longitud (métrico) 153 mm
Tipo Pipetas de transferencia de punta fina
Desechables Un solo uso