Learn More
Finasteride, Thermo Scientific™
Inhibitor of steroid 5-a-reductase
61.80€ - 810.00€
| CAS | 98319-26-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C23H36N2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 372.553 |
| Número MDL | MFCD00869737 |
| Clave InChI | DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N |
| Sinónimo | finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin |
| PubChem CID | 57363 |
| ChEBI | CHEBI:5062 |
| Nombre IUPAC | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| SMILES | CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15455699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.MC |
100mg |
61.80€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15465699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.ME |
500mg |
113.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.03 |
1g |
203.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15445699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.06 |
5g |
810.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsFinasteride is used as a inhibitor of steroid 5-a-reductase, antiandrogen, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into 5α dihydrotestosterone.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, methanol, and chloroform.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
| 98319-26-7 | |
| 372.553 | |
| DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N | |
| 57363 | |
| (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| C23H36N2O2 | |
| MFCD00869737 | |
| finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin | |
| CHEBI:5062 | |
| CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C |
Especificaciones
| Finasteride | |
| C23H36N2O2 | |
| 14,4082 | |
| Soluble in water,DMSO,ethanol,methanol,and chloroform. | |
| CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C | |
| 372.553 | |
| CHEBI:5062 |
| 98319-26-7 | |
| MFCD00869737 | |
| finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin | |
| DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N | |
| (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide | |
| 57363 | |
| 372.54 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : CL5245000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C