Learn More
Glassco Laboratory Equipments Matraz de vidrio filtrante
Descripción
- Frascos de filtración de vidrio con conectores de vidrio
- Disponible en capacidades de 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
- Muros pesados diseñados para soportar alto vacío
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- Impreso con esmalte blanco duradero
- Suministrado sin graduaciones
- Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo de producto | Matraz de filtración |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Llanta de alta resistencia |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tratamiento de superficie | Ninguno |