Learn More
Glassco Laboratory Equipments Filtration Glass Flask
Código de producto. 31937666
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31937666 500 mL paquete de 6
31937653 100 mL paquete de 6
31937675 250 mL paquete de 6
31937664 1000 mL paquete de 6
31937685 2000 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31937666 Proveedor Glassco Laboratory Equipments N.º de proveedor EU074.202.03
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Glass filtration flask with a glass connector for laboratory filtration applications.
  • Glass filtration flasks with glass connectors
  • Available in 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • Heavy walls designed to withstand high vacuum
  • Made from 3.3 borosilicate glass
  • Printed with durable white enamel
  • Supplied without graduations
  • Chemical resistant
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo de producto Filtration Flask
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated No
Mouth Style Heavy Duty Rim
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Flat
Tratamiento de superficie None