Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000mL Bottles
Código de producto. p-7113035
Change view
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
15861392 Polipropileno paquete de 2
15840134 Policarbonato paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15861392 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 0101491
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ 1000 mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottles are available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed and Bios A Large-capacity centrifuges
Thermo Scientific™ 1000mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottles are available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed and Bios A Large-capacity centrifuges
Características
• PPCO & PC
• aumento de la vida útil del ciclo en comparación con los frascos Thermo Scientific anteriores - 100 ciclo de vida (tapas + frascos)
• Certificaciones USP clase VI - no citotóxicas
• las velocidades máximas coinciden con los rotores
• El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación mucho más fácil del frasco y su retirada
Zertifizierungen
Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° por paquete Paquete de 2
Línea de productos Fiberlite
Certificaciones/conformidad Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico
Graduated No
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de sellado
Dispensación a través del tapón Sí
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.