Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15330430 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15330430 Blanco cada uno
15340430 Verde cada uno
15360430 Magenta cada uno
12317629 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15330430
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 9 x 30 mm son muy resistentes al calor y a los productos químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (de 15 a 50 ml), Tubos (30 mm)
Material POM reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 9
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 15 a 50 ml
N.º por caja 1
Cantidad 8/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 110 x 110 x 85mm
Longitud (métrico) 110 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 85 mm
matriz, red, conjunto 3 x 3
Anchura (métrico) 110 mm