Learn More
Felodipine, Thermo Scientific™
A dihydropyridine calcium channel blocker
140.00€ - 348.00€
| CAS | 72509-76-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H19Cl2NO4 |
| Peso molecular (g/mol) | 384.253 |
| Número MDL | MFCD00868316 |
| Clave InChI | RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex |
| PubChem CID | 3333 |
| ChEBI | CHEBI:585948 |
| Nombre IUPAC | 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15443819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61195.MF |
50mg |
140.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15423819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61195.MC |
100mg |
201.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15433819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61195.MD |
348.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsFelodipine is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It displays high vascular selectivity; lowers arterial blood pressure without altering cardiac contractility. Antihypertensive.
Solubility
Soluble in DMSO. Insoluble in water
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| 72509-76-3 | |
| 384.253 | |
| RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3333 | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C18H19Cl2NO4 | |
| MFCD00868316 | |
| felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex | |
| CHEBI:585948 | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C |
Especificaciones
| Felodipine | |
| C18H19Cl2NO4 | |
| 14,3953 | |
| Soluble in DMSO; Insoluble in water | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C)C | |
| 384.253 | |
| CHEBI:585948 |
| 72509-76-3 | |
| MFCD00868316 | |
| felodipine, plendil, flodil, munobal, renedil, dl-felodipine, perfudal, splendil, feloday, prevex | |
| RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 3333 | |
| 384.25 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : US7968700
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold