Learn More
WTW™ Sensor de oxígeno disuelto FDO 925-P™
Código de producto. 15280386
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
0°C a 50°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15280386 0°C a 50°C cada uno
1 options
Código de producto. 15280386 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 201306
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El FDO™ 925 es especialmente adecuado para laboratorios y procesos gracias a su tamaño compacto
El FDO™ 925 es especialmente adecuado para laboratorios y procesos gracias a su tamaño compacto. La membrana biselada, fácil de limpiar y sin flujo permite su uso en recipientes con volúmenes de muestra bajos. Además, las concentraciones de oxígeno bajo por debajo de 1 mg/l se pueden mostrar exactamente. El FDO™ 925 probado de WTW está ahora disponible como versión sostenible de cabezal de conexión. El cabezal de enchufe universal se ajusta al sensor con funcionalidad inalámbrica, ya no se necesitan esos molestos cables. Además, se puede conectar a cables AS/IDS-x con longitudes de hasta 100 m. Con esta nueva tecnología, WTW amplía significativamente la variedad de aplicaciones y la comodidad de medición de sus sensores ópticos de oxígeno disuelto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,5 % del valor
Tipos de sensores Oxígeno disuelto
Oxígeno disuelto (intervalo de saturación) 0,0 al 200 %
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Incluye cabezal de conexión
Diámetro del cuerpo (métrico) 15,3 mm
Longitud (métrico) 140 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio y de campo con membrana biselada de respuesta rápida
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0,00 a 20 mg/L