Learn More
R&D Systems™ FCHSD2 Overexpression Lysate
Product Code. 18291063 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
Product Code. Quantity Unit Size
18291063 0.1 mg 0.1mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18291063 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBL110661
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems.
The FCHSD2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC221241 and based on accession number NM_14824. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens FCH and double SH3 domains 2 (FCHSD2), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Protein State Native
For Use With (Application) Western Blot
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.