Learn More
Fisherbrand™ Bomba FB70155
Código de producto. 11533485 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
194 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
11533485 194 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11533485
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bomba de pistón sin aceite. Bomba Fisherbrand™ FB70155 diseñada para aplicaciones de laboratorio de uso general que solo requieren un vacío preliminar o una presión moderada.
  • Carcasa de plástico resistente y ligera con asa de transporte integrada
  • Cambio de chorro de agua o aspirador para tareas generales
  • Ligero, compacto, portátil, funcionamiento de intensidad estándar
  • No recomendado para vapores orgánicos, básicos y ácidos
  • Boquillas de manguera DN6 para manguera de vacío de 6 mm de D.I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 292 mbar
Requisitos eléctricos Motor 230 V 50 Hz con cables de potencia Schuko y UK
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,5 x 12 x 21,0 cm (8,7 x 4,7 x 8,2 pulg.)
Fondo (métrico) 194 mm
Modelo FB70155
Peso (métrico) 2,3 kg
Altura global (métrico) 191 mm
Anchura global (métrico) 114 mm
Tipo de bomba bomba
Desplazamiento de aire 9,21/ l/min
Aplicaciones Muestreo de gas
Presión máxima 2,3 bar