Learn More
Famotidine, 98+%, Thermo Scientific™
A competitive histamine H2 receptor antagonist
40.65€ - 192.00€
| CAS | 76824-35-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C8H15N7O2S3 |
| Peso molecular (g/mol) | 337.435 |
| Número MDL | MFCD00079297 |
| Clave InChI | XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin |
| PubChem CID | 5702160 |
| ChEBI | CHEBI:4975 |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide |
| SMILES | C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15415429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63165.03 |
1g |
44.80€ 40.65€ / 1 g Ahorro 4.15€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15425429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63165.06 |
5g |
192.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water and methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| 76824-35-6 | |
| 337.435 | |
| XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 5702160 | |
| 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide |
| C8H15N7O2S3 | |
| MFCD00079297 | |
| famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin | |
| CHEBI:4975 | |
| C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N |
Especificaciones
| Famotidine | |
| C8H15N7O2S3 | |
| 14,3930 | |
| Soluble in water and methanol | |
| C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N | |
| 337.435 | |
| CHEBI:4975 | |
| ≥98% |
| 76824-35-6 | |
| MFCD00079297 | |
| famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin | |
| XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide | |
| 5702160 | |
| 337.45 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2300000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures