Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo en forma de U con tratamiento para cultivo celular de 96 pocillos
Código de producto. 10777241 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
1/paq., 50/caja
5/paq., 50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10777241 1/paq., 50/caja paquete de 50
10469392 5/paq., 50/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10777241 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.74€
    183.47€ / paquete de 50
    Ahorro 20.27€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color: Transparente; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • Poliestireno virgen de cristal
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenas
  • Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
  • Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
  • Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
  • Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,36 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1/paq., 50/caja
Tipo de enlace Tratado con TC
Color Transparente
Tipo de producto Placa de cultivo celular
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 a 2,2 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 0,32 mL
Forma del pocillo Base redonda (pocillo U)
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 50/caja