Descripción
Microplaca de polipropileno de 96 pocillos Falcon™, sin tratar, fondo en V, 25/paquete, 50/caja: La placa de almacenamiento de bibliotecas de polipropileno Falcon de 96 pocillos es ideal para el almacenamiento de compuestos: Muesca A1-H1
Placa extremadamente rígida y plana para una manipulación automatizada uniforme La placa soporta múltiples ciclos de congelación y descongelación hasta -20 °C El polipropileno de baja retención y el diseño de pocillos redondos proporcionan volúmenes residuales bajos después del pipeteo (<0,1 μl) Bordes de pocillos elevados y planicidad para el termosellado o el sellado con adhesivo Además de la placa de almacenamiento de bibliotecas de 96 pocillos Falcon de fondo redondo, también están disponibles los formatos de fondo en V.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Sin tratar |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| N.º por caja | 100/caja |
| Mostrar más |