Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15511905
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 2 μl
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Puntas compatibles:
ClipTip 1000
ClipTip 12,5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Puntas compatibles unitSize
15511905 De 20 to 200 μl ClipTip 200 cada uno
15571895 De 1 a 10 μl ClipTip 20 cada uno
15581895 De 2 to 20 μl ClipTip 20 cada uno
15591895 De 5 to 50 μl ClipTip 50 cada uno
15501905 De 10 to 100 μl ClipTip 200 cada uno
15521905 De 30 a 300 μl ClipTip 300 cada uno
15531905 De 100 to 1000 μl ClipTip 1000 cada uno
15976132 De 0,1 to 2 μl ClipTip 12,5 Ext cada uno
15996132 De 1 a 10 μl ClipTip 12,5 Ext cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15511905 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4641210N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bloquee las puntas firmemente en la pipeta con un sellado completo gracias a la tecnología ClipTip para que no se aflojen ni se caigan. Diseño de mango ligero combinado con fuerzas de expulsión y fijación de la punta mínimas.
Garantice un ajuste seguro con la tecnología ClipTip, que bloquea las puntas firmemente en la pipeta con un sellado completo para que no se aflojen ni se caigan. Diseño de mango ligero combinado con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas que aumentan la comodidad en el pipeteo. Notará la diferencia.
Al fin dispone de un sistema de pipeteo perfecto con la única punta que se fija a la perfección.
Sellado seguro mediante la tecnología ClipTip. Disfrute de las ventajas.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipet
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan.. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decida extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permite un pipeteo uniforme y reproducible (con cualquier usuario),
resultados de mayor calidad para lograr una investigación más eficiente.
Más información >
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Pipeteo mejorado de volumen pequeño
El nuevo modelo de 0,1-2 μ l y los modelos mejorados 1-10 μ l permiten un rendimiento optimizado en sus aplicaciones de volumen pequeño.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Compatible con las pipetas F1-ClipTip: 12,5 ext., 20, 50, 200, 300, 300 ext. y 1000 μl
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles ClipTip 200
Descripción F1-ClipTip
Color Amarillo
Número de canales 1
Línea de productos F1-ClipTip
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Incrementos 0,2 μl
Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.