Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de ensayo de 96 pocillos con fondo en F
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10033211
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
100 PCS
120 PCS
32 PCS
40 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Tapa unitSize
10033211 Negro No estéril Sin tapa 40 PCS
10365532 Blanco No estéril Sin tapa 40 PCS
10284272 Blanco Estéril Con tapa 32 PCS
10164911 Blanco Estéril Sin tapa 40 PCS
11827822 Transparente No estéril Con tapa 120 PCS
10341341 Transparente Estéril Sin tapa 100 PCS
10177050 Transparente Estéril Con tapa 100 PCS
10214232 Negro Estéril Sin tapa 40 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10033211 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pocillos en forma de chimenea que se sostienen por sí solos. Las microplacas de ensayo de 96 pocillos con fondo en F Greiner Bio One™ están fabricadas con poliestireno, un polímero muy transparente con excelentes propiedades ópticas, ideal para las mediciones ópticas precisas. El poliestireno también se caracteriza por su capacidad de unir biomoléculas, como las proteínas, y es adecuado para trabajar con cultivos celulares.
  • también son compatibles con sistemas automatizados
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Sin endotoxinas detectables (0.003 UE/ml) Y se prueban regularmente utilizando una prueba cinética turbidimétrica LAL aprobada por la FDA (Ensayo de almoebocito de Limulus)
  • Fabricado a partir de materias primas probadas para lixiviados
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógeno
  • Fabricado bajo DIN ISO Directrices 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Los recipientes Sin ARNasa/ADNasa ni ADN humano
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Área de cultivo 34 mm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 a 34 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie FLUOTRAC 200
Volumen total del pocillo (métrico) 392 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
Máx. estabilidad térmica De -20 °C a +60 °C
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
Cantidad Paquete de 40
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Color de pocillo Negro
Altura (métrico) 11,5 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 5 mm