Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 80°C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |