Learn More
Globe Scientific Extra Long Transfer Pipets
Código de producto. 31923612
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
23 mL
Tipo de empaquetado:
100/Box
100/Pk., 10 Pk/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 400
paquete de 5000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31923822 6 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923689 23 mL 100/Box paquete de 100
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 1000
31922698 23 mL Individually Wrapped, 100/Cs. paquete de 100
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31923612 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 139030
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
These pipets are ideal for reaching into large bottles, 24-hour urine containers, jars and cylinders.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 2.3 mL
Calibrado No
Material LDPE
Esterilidad Non-sterile
Gotas/ml 25
Graduado No
Longitud (imperial) 9 in.
Tipo de empaquetado 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Color Natural
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 225 mm
Tipo Transfer Pipet
Desechables Single-use