Descripción
La sonda externa VELP se utiliza con los agitadores con placa calefactora digitales AREC.X y AREX
- Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1 °C (PT100) |
| Para utilizar con (equipo) | AREC.X y AREX DIGITAL |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 310°C |
| Tipo | Sonda |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 3 mm |