Learn More
Fisherbrand™ Sonda externa
Código de producto. 15303548 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
0°C a 400°C
Unit Size:
cada uno
Product Code. Temperatura (métrico) Unit Size
15303548 0°C a 400°C cada uno
1 options
Product Code. 15303548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.20€
    58.40€ / paquete de 1
    Ahorro 17.80€
    23% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Para su uso con: Placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp (de ±1,8° a 70 °C) e Isotemp Advanced (de ±1,2° a 70 °C)
  • Optimice el rendimiento y la flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp (± 1,8 °C a 70 °C) e Isotemp Advanced (± 1,2 °C a 70 °C)
Temperatura (métrico) 0°C a 400°C
Tipo Sonda