Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Termómetros de refrigerador/congelador con registro de datos Excursion-Trac™ con calibración
Código de producto. 16661323 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Canales:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Canales Tamaño de la unidad
16661323 2 cada uno
16651323 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16661323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00€
    440.58€ / paquete de 1
    Ahorro 106.42€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La memoria cíclica retiene las 525 600 observaciones de temperatura más recientes.
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
  • La memoria se puede borrar tras descargar los datos y los eventos de alarma
  • Establezca límites y almacene hasta 10 eventos de alarma únicos
  • Smart-Alarm™ con alarma visual/audible continúa alertando incluso si las condiciones vuelven al rango normal
  • La pantalla —triple muestra la temperatura alta, baja y actual simultáneamente
Especificaciones
Tipo Registrador de datos crio-temp
Memoria de datos 525 600 lecturas
Calibración NIST
Incluye Calibración; 2 sondas de acero inoxidable
Canales 2
Material Acero inoxidable (sensor)
Exactitud (temperatura) ± 0,25°C
Resolución de temperatura 0,01°C
Intervalo de temperatura (métrico) De −200 a 105°C