Learn More
Fisherbrand™ Bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA con tapas
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas |
| Incluye | Bandeja con tapa |
| Descripción | Bandeja con tapa |
| Material | EVA |
| Tipo de producto | Cryo-Safe Nevera |
| Cantidad | 1 |
| Color | Verde |
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Control de temperatura | N.º |