Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH/temperatura Eutech™ ECFC7352901B
Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias biológicas, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales. Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo combinado de pH/temperatura 3 en 1 con cuerpo de plástico de uso general se utiliza para mediciones generales de pH. Disponible con cable de 3 m.
Especificaciones
Especificaciones del producto: Descripción
- Parámetro: pH/temperatura
- Intervalo: pH de 1 a 13
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
- Tipo de unión para líquidos: Pasador de HDPE poroso
- Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
- Sellado/rellenable: Herméticas
- Junta de referencia: Individual
- Dimensiones (eje): 90 x 12mm
- Longitud de cable: 1 m
- Conector: BNC y fono de 2,5 mm
- Descripción: Electrodo combinado de pH/temperatura 3 en 1 con cuerpo de plástico de uso general
- Se utiliza con: pH 5/pH 6/pH 5+/pH 6+/pH 11/pH 110/pH 510/pH 700/pH 1100/pH 2100/pH 2700/Ion 6/Ion 6+/Ion 510/Ion 700/Ion 2700/PC 2700
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | pH/temperatura 3 en 1 con cuerpo plástico de uso general Electrodo combinado, 12 × 9 mm, conector BNC, cable de 1 m (para pH 5/6, ion 6, pH 11/11, pH 51 y pH 11/21) |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Individual |
| Material | Plástico |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/temperatura |