Descripción
El pH, es decir, la acidez o alcalinidad de un líquido, es uno de los parámetros que se miden más habitualmente en una gran variedad de sectores, como el tratamiento de aguas y aguas residuales, la producción de productos químicos, la investigación y la producción agrícola, la monitorización ambiental, la investigación química y de ciencias de la vida, la investigación bioquímica y farmacéutica, la producción electrónica, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales. Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Este electrodo combinado de pH con cuerpo de vidrio de poro abierto se utiliza para mediciones generales de pH. Suministrado con 10 ml de electrolito de relleno.
Características:
- Parámetro: pH
- Intervalo: pH de 0 a 13
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
- Tipo de unión para líquidos: Pin de HDPE poroso
- Tipo de referencia interna: Ag/AgCl
- Sellado/rellenable: Herméticas
- Junta de referencia: Individual
- Dimensiones (eje): 90 x 12 mm
- Longitud del cable: 1 m
- Conector: BNC
- Se utiliza con: Todos los medidores de pH con conector de entrada BNC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Individual |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.